740489
Trimethylsulfonium tetrafluoroborate
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
205-210 °C
Groupe fonctionnel
thioether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[S+](C)C.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C3H9S.BF4/c1-4(2)3;2-1(3,4)5/h1-3H3;/q+1;-1
Clé InChI
RNBNWTAKWJKQNN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable