A56655
4-Amino-3-hydroxybutyric acid
98%
Synonyme(s) :
DL-γ-Amino-β-hydroxybutyric acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white to yellow
Pf
223 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
NCC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-2-3(6)1-4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)
Clé InChI
YQGDEPYYFWUPGO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable