90790
L-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
(S)-2-Hydroxypentanedioic acid disodium salt, Disodium (S)-2-hydroxyglutarate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]/D -8.5±1.5°, c = 1 in 0.1 M NaOH
Impuretés
≤6.0% water
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[O-]C(CC[C@@H](C([O-])=O)O)=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m0../s1
Clé InChI
DZHFTEDSQFPDPP-QTNFYWBSSA-L
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
We describe here a rapid and sensitive method to separate and measure D-2-OHG and L-2-OHG enantiomers using high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique