232548
3-Ethoxymethacrolein
96%
Synonyme(s) :
3-Ethoxy-2-methylpropenal
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4792 (lit.)
Point d'ébullition
78-81 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
ether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOC=C(C)C=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-8-5-6(2)4-7/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
KDOAHVPFGIYCEU-UHFFFAOYSA-N
Application
- 5,10-dideaza-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid (DDATHF)
- quinolines via modified Friedlander synthesis
- 3-[2-isopropyl-5-methylcyclohexyloxy-(1R, 2S, 5R)]-2-methyl-2E-propenal
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35.5 °C - closed cup