913979
Biotin-Thalidomide
≥95%
Synonyme(s) :
N1-(4-(2-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)oxy)acetamido)butyl)-N5-(15-oxo-19-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)-4,7,10-trioxa-14-azanonadecyl)glutaramide, Biotin-conjugated thalidomide, bio-Thal
About This Item
Produits recommandés
ligand
thalidomide
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3OCC(NCCCCNC(CCCC(NCCCOCCOCCOCCCNC(CCCC[C@H]4[C@](NC(N5)=O)([H])[C@]5([H])CS4)=O)=O)=O)=O)=O)NC1=O
Catégories apparentées
Application
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable