900999
4-Ethynylbenzoic acid
Synonyme(s) :
4-Carboxyphenylacetylene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90%
Niveau de qualité
Forme
powder or crystals
Pf
200 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C9H6O2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h1,3-6H,(H,10,11)
Clé InChI
SJXHLZCPDZPBPW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable