Key Documents
86906
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium methoxide solution
20% in methanol (NT)
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2CH2)4N(OCH3)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.50
Numéro Beilstein :
4597539
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solution
Concentration
20% in methanol (NT)
Impuretés
≤0.01% halides (as bromide)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[O-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.CH3O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2/h5-16H2,1-4H3;1H3/q+1;-1
Clé InChI
HPVRLMGCBINLBH-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter