259527
1,2-Dimethoxyethane
anhydrous, 99.5%, inhibitor-free
Synonyme(s) :
Monoglyme
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.1 (20 °C, vs air)
Pression de vapeur
48 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
396 °F
Limite d'explosivité
10.4 %
Impuretés
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Résidus d'évap.
<0.0005%
Indice de réfraction
n20/D 1.379 (lit.)
pH
7
Point d'ébullition
85 °C (lit.)
Pf
−58 °C (lit.)
Densité
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Synthesis of cyclic amines from amino alcohols via direct cyclodehydration.
- Stereoselective synthesis of trans-1,2-disubstituted alkenes from 1-phenyl-1H-tetrazol-5-yl sulfones and aldehydes in the presence of potassium or sodium hexamethyldisilazide.
- Synthesis of adamantylideneadamantane from 2-adamantanone via reductive coupling.
Conditionnement
En option
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
41.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.