859095
Nα-Acetyl-L-lysine methyl ester hydrochloride
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder
Activité optique
[α]22/D −18°, c = 10 in 6 M HCl
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
108-114 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Cl.COC(=O)[C@H](CCCCN)NC(C)=O
InChI
1S/C9H18N2O3.ClH/c1-7(12)11-8(9(13)14-2)5-3-4-6-10;/h8H,3-6,10H2,1-2H3,(H,11,12);1H/t8-;/m0./s1
Clé InChI
PCHGTXYLEAQWOM-QRPNPIFTSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable