L0645
L-Lysine methyl ester dihydrochloride
≥99% (TLC)
About This Item
Produits recommandés
product name
L-Lysine methyl ester dihydrochloride,
Pureté
≥99% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.COC(=O)C(N)CCCCN
InChI
1S/C7H16N2O2.ClH/c1-11-7(10)6(9)4-2-3-5-8;/h6H,2-5,8-9H2,1H3;1H
Clé InChI
FORVAIDSGSLRPX-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable