Key Documents
808555
Sigma-Aldrich
N-Butyl phosphate, mixture of mono-N-Butyl and di-N-Butyl phosphate
95%
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Température de transition
flash point 230 °F
Densité
1.123 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
phosphate
InChI
1S/C4H11O4P/c1-2-3-4-8-9(5,6)7/h2-4H2,1H3,(H2,5,6,7)
Clé InChI
BNMJSBUIDQYHIN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3