799041
Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(L-lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 5,000, PLGA average Mn 25,000, lactide:glycolide 50:50
Synonyme(s) :
PEG-PLGA, PEG-b-PLGA
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Poids mol.
PEG average Mn 5,000
PLGA average Mn 25,000
Composition
lactide:glycolide 50:50
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
- Good biocompatibility, low immunogenicity and good degradability.
- Properties can be easily modulated by changing the block copolymer segment sizes to suit a particular application.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.