Key Documents
765783
Sigma-Aldrich
3-Methylenecyclobutanecarbonitrile
97% (GC)
Synonyme(s) :
3-Methylene-1-cyanocyclobutane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H7N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
93.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.461
Densité
0.912 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES 
C=C1CC(C1)C#N
InChI
1S/C6H7N/c1-5-2-6(3-5)4-7/h6H,1-3H2
Clé InChI
ZRWMAMOBIQQJSA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.9 °F
Point d'éclair (°C)
58.3 °C