534587
(S)-(+)-2-Amino-1-pentanol
97%
Synonyme(s) :
L-Norvalinol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +17°, c = 1 in chloroform
Pf
44-48 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES
CCC[C@H](N)CO
InChI
1S/C5H13NO/c1-2-3-5(6)4-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3/t5-/m0/s1
Clé InChI
ULAXUFGARZZKTK-YFKPBYRVSA-N
Application
- As a model compound in the study of estimation of dilution enthalpies of (R)-(−)-2-amino-1-pentanol in DMSO+H2O mixtures using isothermal titration calorimeter.
- As a substrate to prepare tricyclic heterocyclic compounds as possible antagonists of corticotropin-releasing factor-1.
- As an intermediate in one of the key synthetic steps for the preparation of an antiviral agent telaprevir.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter