514330
Methyllithium solution
3.1 M in diethoxymethane
Synonyme(s) :
Lithium methanide, MeLi
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Concentration
3.1 M in diethoxymethane
Densité
0.846 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Li]C
InChI
1S/CH3.Li/h1H3;
Clé InChI
DVSDBMFJEQPWNO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
Attention
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
5.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-15 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter