Principaux documents
687839
Sigma-Aldrich
3-Nitro-4-hydroxyphenyl-13C6 acetic acid
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C6C2H7NO5
Poids moléculaire :
203.10
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
97% (CP)
Forme
liquid
Pf
146-148 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
O[13C]1=[13C][13C]=[13C](CC(O)=O)[13C]=[13C]1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H4NO5/c10-7-2-1-5(4-8(11)12)3-6(7)9(13)14/h10H,4H2,(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,5+1,6+1,7+1
Clé InChI
COVPALHZVMEROO-JTZKEMBVSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable