Key Documents
673374
Sigma-Aldrich
2,2′-[(1R,2R)-1,2-Cyclohexanediylbis[(E)-(nitrilomethylidyne)]]bis[4-(tert-butyl)-6-(1-piperidinylmethyl)phenol]
97%
Synonyme(s) :
N,N′-Bis[(E)-5-(tert-butyl)-2-hydroxy-3-(1-piperidinylmethyl)benzylidene]-[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediamine]
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C40H60N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
628.93
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
69-78 °C
Groupe fonctionnel
imine
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)c1cc(CN2CCCCC2)c(O)c(\C=N\[C@@H]3CCCC[C@H]3\N=C\c4cc(cc(CN5CCCCC5)c4O)C(C)(C)C)c1
InChI
1S/C40H60N4O2/c1-39(2,3)33-21-29(37(45)31(23-33)27-43-17-11-7-12-18-43)25-41-35-15-9-10-16-36(35)42-26-30-22-34(40(4,5)6)24-32(38(30)46)28-44-19-13-8-14-20-44/h21-26,35-36,45-46H,7-20,27-28H2,1-6H3/b41-25+,42-26+/t35-,36-/m1/s1
Clé InChI
QWZFCHMBYWXSLV-RUMICSQKSA-N
Application
2,2′-[(1R,2R)-1,2-Cyclohexanediylbis[(E)-(nitrilomethylidyne)]]bis[4-(tert-butyl)-6-(1-piperidinylmethyl)phenol] can be used to prepare the piperidine salen-titanium metal complex, which is applicable as a catalyst in the alkylations of α-ketoesters using dialkylzinc.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Development of bifunctional salen catalysts: Rapid, chemoselective alkylations of α-ketoesters
DiMauro EF and Kozlowski MC
Journal of the American Chemical Society, 124(43), 12668-12669 (2002)