256269
(S,S)-(−)-Hydrobenzoin
99%, optical purity ee: 99% (GLC)
Synonyme(s) :
(S,S)-(−)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, (S,S)-1,2-Diphenylethylene glycol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Activité optique
[α]24/D −94°, c = 2.5 in ethanol
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
Pf
148-150 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES
O[C@H]([C@@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-16H/t13-,14-/m0/s1
Clé InChI
IHPDTPWNFBQHEB-KBPBESRZSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique