132551
1,2-Diaminocyclohexane, mixture of cis and trans
99%
Synonyme(s) :
1,2-Cyclohexanediamine, DHC 99
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.4 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.49 (lit.)
Point d'ébullition
92-93 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NC1CCCCC1N
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2
Clé InChI
SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter