Principaux documents
664030
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CH3)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
47-51 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
nitrile
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1F)C#N
InChI
1S/C8H6FN/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
KUQQONVKIURIQU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
181.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83 °C - closed cup