Principaux documents
8.43874
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H3BrF4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
430-850-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
4 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
630 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
171 °C/994.5 hPa
Pf
-55.5 °C
Température de transition
flash point 69 °C
Densité
1.63 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)Oc1c(cc(cc1)Br)F
InChI
1S/C7H3BrF4O/c8-4-1-2-6(5(9)3-4)13-7(10,11)12/h1-3H
Clé InChI
SBSFDYRKNUCGBZ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.708 - 1.712
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
156.2 °F
Point d'éclair (°C)
69 °C