Key Documents
735280
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
97%
Synonyme(s) :
4-Cyano-2-fluorobenzyl alcohol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6FNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
63-68 °C
Densité
1.27 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
hydroxyl
nitrile
Chaîne SMILES 
OCc1ccc(cc1F)C#N
InChI
1S/C8H6FNO/c9-8-3-6(4-10)1-2-7(8)5-11/h1-3,11H,5H2
Clé InChI
YGAURRAHPYQHDC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable