634093
L-Selenomethionine-(methyl-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Pf
265-267 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[13CH3][Se]CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2Se/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1
Clé InChI
RJFAYQIBOAGBLC-YWQIHCTDSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable