Principaux documents
491977
Sigma-Aldrich
Succinic acid-1,2-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Butanedioic acid-1,2-13C2
About This Item
Formule linéaire :
HO2CCH213CH213CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solid
pb
235 °C
Pf
187-190 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
OC(=O)C[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1+1,3+1
Clé InChI
KDYFGRWQOYBRFD-ZKDXJZICSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable