604852
L-Aspartic acid-13C4
98 atom % 13C, 95% (CP)
Synonyme(s) :
(S)-(+)-Aminosuccinic acid-13C4, (S)-Aminobutanedioic acid-13C4, 13C Labeled L-aspartic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
95% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES
N[13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clé InChI
CKLJMWTZIZZHCS-UVYXLFMMSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable