633275
1-Bromopropane-2,3-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Propyl bromide-2,3-13C2
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
71 °C (lit.)
Pf
-110 °C (lit.)
Densité
1.376 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
[13CH3][13CH2]CBr
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1+1,2+1
Clé InChI
CYNYIHKIEHGYOZ-ZDOIIHCHSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
71.6 °F
Point d'éclair (°C)
22 °C