Key Documents
489352
Sigma-Aldrich
Ethylene-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Ethene-13C2
About This Item
Formule linéaire :
H213C=13CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
30.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352119
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Densité de vapeur
0.97 (vs air)
Niveau de qualité
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Forme
gas
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Point d'ébullition
−104 °C (lit.)
Pf
−169 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[13CH2]=[13CH2]
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2/i1+1,2+1
Clé InChI
VGGSQFUCUMXWEO-ZDOIIHCHSA-N
Conditionnement
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produits recommandés
Stainless steel control valve Z146951 or Z187224 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Pictogrammes
FlameGas cylinderExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable