485551
Benzaldehyde-d6
98 atom % D
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.545 (lit.)
Point d'ébullition
178-179 °C (lit.)
Pf
−26 °C (lit.)
Densité
1.103 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES
[2H]C(=O)c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
Clé InChI
HUMNYLRZRPPJDN-MZWXYZOWSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
145.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62.8 °C - closed cup