Principaux documents
578622
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ile-OH-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
Synonyme(s) :
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-isoleucine-15N, L-Isoleucine-15N, Fmoc derivative
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH(CH3)CH(15NH-Fmoc)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.41
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
145-147 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CC[C@H](C)[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-3-13(2)19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,13,18-19H,3,12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t13-,19-/m0/s1/i22+1
Clé InChI
QXVFEIPAZSXRGM-FYOZIULDSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable