616060
N-Acetyl-L-aspartic acid-2,3,3-d3
98 atom % D
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])(C(O)=O)[C@]([2H])(NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1/i2D2,4D
Clé InChI
OTCCIMWXFLJLIA-BWBLNMPZSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable