Key Documents
607983
Sigma-Aldrich
L-Glutamine-13C5,15N2
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
Synonyme(s) :
(S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid-13C5-15N2, L-Glutamic acid 5-amide-13C5-15N2, L-Glutamine-ul-13C,15N, 13C and 15N Labeled glutamine
About This Item
Formule linéaire :
H215N13CO(13CH2)213CH(15NH2)13CO2H
Poids moléculaire :
153.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Pureté
95% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
185 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES 
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13CH2][13C]([15NH2])=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
Clé InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-YIDSDQPMSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Glutamine is an amino acid with an uncharged polar side chain. It can be catabolized to glutamate and ammonia. Glutamine is the most abundant amino acid in the central nervous system. Isotope labeled amino acids are required for the production of isotopically labeled proteins.
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wei Yan et al.
Nature cell biology, 20(5), 597-609 (2018-04-18)
Cancer and other cells residing in the same niche engage various modes of interactions to synchronize and buffer the negative effects of environmental changes. Extracellular microRNAs (miRNAs) have recently been implicated in the intercellular crosstalk. Here we show a mechanistic
13C Tracer Studies of Metabolism in Mouse Tumor Xenografts.
Lane AN, et al.
Bio-protocol, 5, bio-protocol (2015)
Stable Isotope Resolved Metabolomics Studies in Ex Vivo TIssue Slices.
Fan TW, et al.
Bio-protocol, 6, e1730-e1730 (2016)
Manabu Kodama et al.
Nature communications, 11(1), 1320-1320 (2020-03-19)
Glucose metabolism is remodeled in cancer, but the global pattern of cancer-specific metabolic changes remains unclear. Here we show, using the comprehensive measurement of metabolic enzymes by large-scale targeted proteomics, that the metabolism both carbon and nitrogen is altered during
Harvey RA, et al.
Biochemistry (Lippincott's illustrated reviews) (2011)
Contenu apparenté
La structure des protéines fournit des informations utiles qui peuvent être exploitées pour déduire leur fonction. L'étude de la structure des protéines et la cartographie des interactions entre protéines, de leur niveau d'expression et de leur localisation permettent d'identifier des biomarqueurs de maladies ainsi que des cibles thérapeutiques potentielles.
La structure des protéines fournit des informations utiles qui peuvent être exploitées pour déduire leur fonction. L'étude de la structure des protéines et la cartographie des interactions entre protéines, de leur niveau d'expression et de leur localisation permettent d'identifier des biomarqueurs de maladies ainsi que des cibles thérapeutiques potentielles.
La structure des protéines fournit des informations utiles qui peuvent être exploitées pour déduire leur fonction. L'étude de la structure des protéines et la cartographie des interactions entre protéines, de leur niveau d'expression et de leur localisation permettent d'identifier des biomarqueurs de maladies ainsi que des cibles thérapeutiques potentielles.
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.
Afficher tout