Key Documents
683647
Sigma-Aldrich
L-Asparaginsäure-1,2,3,4-13C4, N-Acetyl-Derivat
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C4C2H9NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Application(s)
peptide synthesis
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
CC(=O)N[13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1/i2+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
OTCCIMWXFLJLIA-OCZMAYJFSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable