606057
L-Lactic acid-1-13C solution
85 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Description
Packaged as gram of solution
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 45
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
85 % (w/w) in H2O
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Autre catégorie plus écologique
Changement de masse
M+1
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@H](O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i3+1
Clé InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-NSQKCYGPSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable