Key Documents
W6934
L-Lactic acid-1-13C
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Synonyme(s) :
(S)-2-Hydroxypropionic acid-1-13C, Sarcolactic acid-1-13C
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)13CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
91.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51113400
Qualité
cGMP
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥95% (CP)
Changement de masse
M+1
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
C[C@H](O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i3+1
Clé InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-NSQKCYGPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Typically, this product is available to ship immediately from stock. Contact Stable Isotopes Customer Service to discuss quantity and packaging needs.