Key Documents
607282
Sigma-Aldrich
Methyl-13C alcohol-OD
98 atom % D, 99 atom % 13C, <1% 18O
Synonyme(s) :
Methan(ol-d),13C, Methanol-OD, 13C
About This Item
Formule linéaire :
13CH3OD
Poids moléculaire :
34.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Point d'ébullition
65.4 °C (lit.)
Pf
-98 °C (lit.)
Densité
0.840 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]O[13CH3]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1,2D
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-IIHJGDGPSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.