574694
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
206-210 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(c2)C(O)=O
InChI
1S/C13H17BO4/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-7-5-6-9(8-10)11(15)16/h5-8H,1-4H3,(H,15,16)
Clé InChI
OPWAPCOSDAFWFB-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable