Key Documents
565342
Sigma-Aldrich
4-Amino-2,6-dichloropyridine
97%
Synonyme(s) :
2,6-Dichloro-4-aminopyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4Cl2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
169-173 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Nc1cc(Cl)nc(Cl)c1
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c6-4-1-3(8)2-5(7)9-4/h1-2H,(H2,8,9)
Clé InChI
WAEZOSSWRXDWAX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable