549746
Tetrahydro-2-methyl-3-thioxo-1,2,4-triazine-5,6-dione
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H5N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
168-171 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
thiourea
Chaîne SMILES
CN1NC(=O)C(=O)NC1=S
InChI
1S/C4H5N3O2S/c1-7-4(10)5-2(8)3(9)6-7/h1H3,(H,6,9)(H,5,8,10)
Clé InChI
UMWWHOXOVPIGFD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Tetrahydro-2-methyl-3-thioxo-1,2,4-triazine-5,6-dione is an intermediate for synthesizing ceftriaxone.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Mio Tange et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 64(3), 207-214 (2016-03-05)
Ceftriaxone sodium preparation for injection is known to form insoluble microparticles with calcium. The purpose of this study was to evaluate the role of an impurity in the ceftriaxone sodium preparation on this incompatibility. Firstly, using HPLC, two impurities were