Principaux documents
40727
Sigma-Aldrich
1,3-Diméthyl-2-imidazolidinone
≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
N,N′-Diméthyléthylène-urée, DMEU, DMI
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H10N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.15
Beilstein:
108808
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.472 (lit.)
pb
224-226 °C (lit.)
Solubilité
toluene: soluble(lit.)
water: miscible
Densité
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN1CCN(C)C1=O
InChI
1S/C5H10N2O/c1-6-3-4-7(2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le 1,3-diméthyl-2-imidazolidinone (DMI) est un dérivé de l′imidazolidine. Il aurait un effet de promoteur en minimisant la formation de sous-produits de bis-alkylation et en accélérant le taux de mono-alkylation de la γ-butyrolactone.[1] La conversion de CO2 pour former des alcools de faible poids moléculaire par hydrogénation catalytique homogène en utilisant le DMI comme solvant a été examinée.[2]
Application
Le 1,3-diméthyl-2-imidazolidinone peut être utilisé :
  • comme solvant de substitution du triamide d′acide hexaméthylphosphorique (HMPA) dans la synthèse du 1,2-bis(triméthylsilyl)benzène.[3]
  • comme solvant dans la prénylation α-régiosélective des imines.[4]
  • comme constituant de la phase mobile dans les analyses de chromatographie d′exclusion stérique de la cellulose.[5]
Autres remarques
Solvant utilisé dans diverses réactions de transformation en synthèse organique. Produit étudié dans la formation de complexes hydrosilanediyl-métaux de transition stabilisés fonctionnellement, produits par une méthode photochimique à partir d′arylsilanes.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Highly selective hydrogenation of CO2 into C2+ alcohols by homogeneous catalysis.
Qian Q, et al.
Chemical Science, 6(10), 5685-5689 (2015)
Case Study of a γ-Butyrolactone Alkylation with 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone as a Promoter.
Li B, et al.
Organic Process Research & Development, 5(6), 609-611 (2001)
SEC-MALLS analysis of cellulose using LiCl/1, 3-dimethyl-2-imidazolidinone as an eluent.
Yanagisawa M, et al.
Cellulose, 11(2), 169-176 (2004)
Tsugio Kitamura et al.
The Journal of organic chemistry, 78(7), 3421-3424 (2013-03-20)
A practical and safe synthesis of 1,2-bis(trimethylsilyl)benzene from 1,2-dichlorobenzene and Me3SiCl was achieved by use of a hybrid metal of Mg and CuCl in the presence of LiCl in 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone (DMI). This method does not require a toxic HMPA, provides
Li-Ming Zhao et al.
Organic letters, 14(3), 886-889 (2012-01-24)
A highly α-regioselective prenylation of imines has been successfully developed. The efficiency of this approach is confirmed by a wide range of imines including N- and C-aryl aldimines, N-alkyl aldimines, C-alkyl aldimines, and N- and C-aryl ketimines. The approach uses
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf