Key Documents
549088
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-cyanobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CN)SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
67-70 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
nitrile
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1C#N)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3ClFNO2S/c8-13(11,12)6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H
Clé InChI
KDVZADPGGPBAAK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges