540250
(S)-(+)-1,2-Propanediol
96%
Synonyme(s) :
(S)-(+)-Propylene glycerol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Activité optique
[α]20/D +16.5°, neat
Pureté optique
ee: 98% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
Point d'ébullition
186-188 °C/765 mmHg (lit.)
Densité
1.036 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
C[C@H](O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
Clé InChI
DNIAPMSPPWPWGF-VKHMYHEASA-N
Catégories apparentées
Application
- Optically active chiral (S)-1, 2-propanediol derivatives using mesogenic carboxylic acids via esterification in the presence of dimethylaminopyridine (DMAP) as a catalyst.
- 3,4-Ethylenedioxythiophenes via Mitsunobu reaction.
- Vicinal diol cyclic sulfates in the presence of sodium periodate and ruthenium chloride as catalysts.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Chromatograms
suitable for GCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique