540021
(S)-(−)-Propylene oxide
99%
Synonyme(s) :
(S)-(−)-1,2-Epoxypropane, (S)-(−)-Methyloxirane
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
8.59 psi ( 20 °C)
Pureté
99%
Température d'inflammation spontanée
1378 °F
Limite d'explosivité
37 %
Indice de réfraction
n20/D 1.366 (lit.)
Point d'ébullition
33-34 °C (lit.)
Densité
0.829 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES
C[C@H]1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
Clé InChI
GOOHAUXETOMSMM-VKHMYHEASA-N
Application
- (S)-(−)-Propylene oxide undergoes ring-opening upon treating with nucleophiles such as Grignard reagents or organolithium compounds to yield corresponding secondary alcohols.
- It can be used in the synthesis of ligands to prepare of Pb(II) based coordination nets for the fabrication of white light-emitting diode materials.
- It is a key starting material for the total synthesis of arenolide and (+)-aspicilin.
Informations légales
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-34.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-37 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves