540234
Dimethyl 2,5-pyridine dicarboxylate
97%
Synonyme(s) :
Methyl 6-methoxycarbonyl nicotinate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
213-217 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccc(nc1)C(=O)OC
InChI
1S/C9H9NO4/c1-13-8(11)6-3-4-7(10-5-6)9(12)14-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
TUGSJNQAIMFEDY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 2,5-dicarbomethoxy-N-methylpyridinium methosulfate
- 2,5-dicarboxy-N-methylpyridinium betaine
- 6-carbomethoxy-2-carboxypyridine-N-oxide
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable