Key Documents
P56208
Sigma-Aldrich
2,3-Pyrazinedicarboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.11
Numéro Beilstein :
147982
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
188 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1nccnc1C(O)=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-5(10)3-4(6(11)12)8-2-1-7-3/h1-2H,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
ZUCRGHABDDWQPY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable