Key Documents
120251
Sigma-Aldrich
Diethyl 2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
208 °C/40 mmHg (lit.)
Pf
72-74 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1cc(C(=O)OCC)c(C)nc1C
InChI
1S/C13H17NO4/c1-5-17-12(15)10-7-11(13(16)18-6-2)9(4)14-8(10)3/h7H,5-6H2,1-4H3
Clé InChI
DIIWSYPKAJVXBV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Diethyl 2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate is formed during the oxidation of 4-substituted Hantsch dihydropyridines in presence of methanesulfonic acid, sodium nitrite and wet SiO2 as oxidizing agents.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Aromatization of 1, 4-dihydropyridines in the presence of methanesulfonic acid/NaNO2/wet SiO2 under both heterogeneous and solvent free conditions.
Niknam K, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 43(1), 199-199 (2006)
Photooxidation of 1, 4-dihydropyridines.
Mitsunobu O, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 45, 1453-1457 (1972)