Key Documents
540013
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Propylene carbonate
98%
Synonyme(s) :
(R)-1,2-Propanediol cyclic carbonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.59 psi ( 20 °C)
Pureté
98%
Pureté optique
ee: 95% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
Point d'ébullition
240 °C (lit.)
Densité
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carbonate
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
Clé InChI
RUOJZAUFBMNUDX-GSVOUGTGSA-N
Informations légales
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
269.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
132 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Steen H Matthiesen et al.
PloS one, 7(7), e40675-e40675 (2012-08-23)
Formamide is the preferred solvent to lower the melting point and annealing temperature of nucleic acid strands in in situ hybridization (ISH). A key benefit of formamide is better preservation of morphology due to a lower incubation temperature. However, in