Principaux documents
518379
Sigma-Aldrich
Butylboronic acid N,N,N′,N′-tetramethyl-L-tartaric acid diamide ester
Synonyme(s) :
(4R,5R)-2-Butyl-N,N,N′,N′-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-4,5-dicarboxamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H23BN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Activité optique
[α]20/D -105°, c = 1.7% in chloroform
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.478 (lit.)
pb
178-179 °C (lit.)
Densité
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
Chaîne SMILES 
CCCCB1O[C@H]([C@@H](O1)C(=O)N(C)C)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C12H23BN2O4/c1-6-7-8-13-18-9(11(16)14(2)3)10(19-13)12(17)15(4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3/t9-,10-/m1/s1
Clé InChI
AFQWQRBBIZKYTE-NXEZZACHSA-N
Application
Butylboronic acid N,N,N′,N′-tetramethyl-L-tartaric acid diamide ester can be used as a cyclopropanation ligand in one of the key steps for the total synthesis of:
  • (+)-Frondosin, a natural product from marine sponges.
  • Marine cyanobacterium natural products: coibacins A and B.
Reactant for:
Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Coibacins A and B: Total synthesis and stereochemical revision
Carneiro VMT, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 79(2), 630-642 (2014)
Total synthesis of (+)-frondosin A. Application of the Ru-catalyzed [5+ 2] cycloaddition.
Trost, Barry M and Hu, Yimin and Horne, Daniel B
Journal of the American Chemical Society, 129(38), 11781-11790 (2007)