Principaux documents
518972
Sigma-Aldrich
trans-2-(4-Fluorophenyl)vinylboronic acid
95%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4CH=CHB(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Pf
182-186 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
OB(O)\C=C\c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H8BFO2/c10-8-3-1-7(2-4-8)5-6-9(11)12/h1-6,11-12H/b6-5+
Clé InChI
GBNJRIQSFJFDII-AATRIKPKSA-N
Application
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
  • Conjugate addition reactions
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable