512443
3-Chloro-L-tyrosine
97%
Synonyme(s) :
(2S)-2-Amino-3-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid, Monochlorotyrosine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Activité optique
[α]24/D −2°, c = 1 in 1 M HCl
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
249 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(O)c(Cl)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10ClNO3/c10-6-3-5(1-2-8(6)12)4-7(11)9(13)14/h1-3,7,12H,4,11H2,(H,13,14)/t7-/m0/s1
Clé InChI
ACWBBAGYTKWBCD-ZETCQYMHSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable