Principaux documents
261858
Sigma-Aldrich
2-Cyano-6-methoxybenzothiazole
99%
Synonyme(s) :
6-Methoxy-2-benzothiazolecarbonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H6N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
129-131 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: soluble 5%, clear, colorless to faintly yellow
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES 
COc1ccc2nc(sc2c1)C#N
InChI
1S/C9H6N2OS/c1-12-6-2-3-7-8(4-6)13-9(5-10)11-7/h2-4H,1H3
Clé InChI
DEWDWBYQOFXKIH-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Cyano-6-methoxybenzothiazole has been used in the synthesis of:
  • firefly luciferin via condensation with cysteine
  • luciferin β-glycosides, substrates for novel ultrasensitive enzyme assays
Luciferin intermediate.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis of luciferin glycosides as substrates for novel ultrasensitive enzyme assays.
Amess R, et al.
Carbohydrate Research, 205, 225-233 (1990)
Analogs of firefly luciferin.
White EH, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 30(7), 2344-2348 (1965)